Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430/5430 R
Le straordinarie Centrifughe 5430 e 5430 R cross-over di Eppendorf combinano l'ingombro ridotto di una microcentrifuga con la versatilità di una centrifuga multiuso. Estremamente compatte, possono ospitare rotori per micropiastre e provette coniche da 15/50 mL nonché provette Eppendorf e strip PCR.
3820.00€ - 8150.00€
Specifica
Display | grande LCD brillante |
---|---|
Specifiche di sicurezza | Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati, riconoscimento automatico di squilibri |
Temporizzatore | da 30 s a 99:59 h, in funzionamento continuo |
Certificazione/Conformità | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers |
Frequenza | 50/60 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Refrigerato | Include | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Refrigerato | Include | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10326924
|
Eppendorf™
5427000410 |
Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti | no | con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio del rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
4520.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10091594
|
Eppendorf™
5427000615 |
Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti | no | senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
4010.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10329443
|
Eppendorf™
5428000619 |
Centrifuge 5430 R (EU-IVD), manopole rotanti | sì | senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
8150.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15825073
|
Eppendorf™
5428000010 |
Centrifuge 5430 R, tastiera a membrana | sì | con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
8055.00€
1 set |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15845073
|
Eppendorf™
5428000205 |
Centrifuge 5430 R, tastiera a membrana | sì | senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
7765.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15865073
|
Eppendorf™
5428000410 |
Centrifuge 5430 R, manopole rotanti | sì | con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
8055.00€
1 set |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15885073
|
Eppendorf™
5428000610 |
Centrifuge 5430 R, manopole rotanti | sì | senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
7765.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15865063
|
Eppendorf™
5427000210 |
Centrifuge 5430, tastiera a membrana | no | con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
4305.00€
1 set |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15845063
|
Eppendorf™
5427000015 |
Centrifuge 5430, tastiera a membrana | no | senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
3820.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16692832
|
Eppendorf™
5427000178 |
Centrifuge 5430, manopole rotanti | no | con rotore A-2-MTP | 230V/50–60Hz (EU) |
5015.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15885063
|
Eppendorf™
5427000415 |
Centrifuge 5430, manopole rotanti | no | con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
4305.00€
1 set |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15805073
|
Eppendorf™
5427000610 |
Centrifuge 5430, manopole rotanti | no | senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
3820.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Max. capacità del rotore: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTPMax. velocità: 30,130 × g (17,500 rpm)Versatilità eccezionale grazie a 12 rotori diversi Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un ditoMenu operativo multilingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo) con ampio display retroilluminato5 tasti programma per un facile accesso ai cicli di routineMemorizza fino a 50 programmi definiti dall'utenteRiconoscimento automatico del rotore e rilevamento dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativaSistema Eppendorf QuickLock™ – per una rapida apertura e chiusura del coperchio del rotoreSpecifica
grande LCD brillante | |
da 30 s a 99:59 h, in funzionamento continuo | |
50/60 Hz |
Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati, riconoscimento automatico di squilibri | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
230 V |