Learn More
N-Pentane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
103.48 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Flacone in vetro color ambra
Plastic Coated Glass bottle
Descrizione
C5H12, CAS Number-109-66-0, 2.5L, 36 deg.C, CHEBI:37830, Undesignated, 72.15g/mol, OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N, pentane, -130 deg.C, 9498, 72.151, Amber glass bottle, Liquid, 8003, CCCCC, 573mbar at 20 deg.C, 0.25 mPaS at 20 deg.C
Specifica
Imballaggio | Flacone in vetro color ambra |
Quantità | 2.5 L |
Peso formulazione | 72.15g/mol |
Pressione del vapore | 573mbar at 20°C |
Viscosità | 0.25 mPaS at 20°C |
Densità vapore | 2.5 |
Punto di fusione | -130°C |
Punti di ebollizione | 36°C |
Forma fisica | Liquido |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- n-Pentane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.