Learn More
Memmert™ Natural Convection Hot Air Sterilizer with SingleDISPLAY
Sterilize a variety of containers and instruments with this hot air sterilizer. Memmert™ Natural Convection Hot Air Sterilizers with SingleDISPLAY allow adjustment of pre-heated fresh air admixture by air flap control in 10% steps. Safer than disinfection.
1245.00€ - 6330.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Applied for sterilisation of medical materials, complete killing of highly resistant microorganisms, special application of depyrogenisation |
---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12895843
|
Memmert™
SN110 |
108 L |
2100.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12805853
|
Memmert™
SN160 |
161 L |
2710.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12815853
|
Memmert™
SN260 |
256 L |
3585.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12875843
|
Memmert™
SN30 |
32 L |
1245.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12825853
|
Memmert™
SN450 |
449 L |
4745.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12865843
|
Memmert™
SN55 |
53 L |
1440.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12885843
|
Memmert™
SN75 |
74 L |
1755.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12835853
|
Memmert™
SN750 |
749 L |
6330.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- German, English, Spanish, French, Polish, Czech, Hungarian language settings
- SingleDISPLAY provides adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with high-definition TFT-color display
- Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
- Process time does not start until the set temperature is reached
- Three freely selectable temperature values
- Adjust temperature (Celsius or Fahrenheit), air flap position, program time, time zones, summertime/wintertime
Specifica
Applied for sterilisation of medical materials, complete killing of highly resistant microorganisms, special application of depyrogenisation |