Learn More
Memmert™ Forno universale a convezione naturale con display singolo
Controllo della temperatura accuratissimo, uniforme e delicato per una vasta gamma di applicazioni. Il forno universale a convezione naturale con display singolo Memmert™ è realizzato in robusto acciaio inossidabile.
1245.00€ - 6330.00€
Specifica
Materiale camera | Acciaio inox |
---|---|
Tipo di unità di controllo | SingleDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller |
Tipo di convezione | Natural |
Temperatura (sistema metrico) | 20°C to 300°C |
Tipo | Display singolo per forno universale |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | N. di ripiani | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | N. di ripiani | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12676977
|
Memmert™
UN30 |
32 L | 3 |
1245.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12686977
|
Memmert™
UN55 |
53 l | 4 |
1440.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12666987
|
Memmert™
UN75 |
74 l | 6 |
1755.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12686987
|
Memmert™
UN110 |
108 l | 5 |
2035.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12636997
|
Memmert™
UN160 |
161 l | 8 |
2710.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12676997
|
Memmert™
UN260 |
256 l | 9 |
3585.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12617007
|
Memmert™
UN450 |
449 l | 8 |
4745.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12657007
|
Memmert™
UN750 |
749 l | 14 |
6330.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Controllo accurato e omogeneo della temperatura indipendentemente dal volume e dal carico della camera
- Intervallo di temperature fino a +300 °C
- Otto formati da 30 l a 750 l
- Modelli a convezione naturale o ad aria forzata
- Maggiori funzionalità grazie ad accessori pratici, omologati e testati
- Camera operativa e involucro quasi interamente in acciaio inox di alta qualità, resistente alla corrosione e facile da pulire
- Vasta gamma di opzioni di programmazione e documentazione mediante interfacce, registratore di dati integrato e software AtmoCONTROL
- Garanzia di tre anni per le apparecchiature, eccetto le parti soggette a usura
- I valori della temperatura di tutti i forni universali sono misurati in conformità alle linee guida DIN 12880: 2007-05
- Ogni forno universale è testato per la sicurezza ed è contrassegnato dal simbolo 'CE'
Specifica
Acciaio inox | |
Natural | |
Display singolo per forno universale | |
Temperature Control in Science, Research and Material Tests in Industry | |
Tipo tedesco | |
Stainless Steel | |
Up to 99.9°C: 0.1 / from 100°C: 0.5 | |
3 years |
SingleDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller | |
20°C to 300°C | |
1 high-definition TFT-colour display (SingleDISPLAY) | |
Stainless Steel | |
Temperature control, autodiagnostic system | |
Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller | |
Timer digitale regolabile: da 1 min. a 99 giorni, 23 ore |