Learn More
Eppendorf™ Filtro per portapuntale
Use this tip cone filter with Eppendorf pipettes.
Marca: Eppendorf™ 3111606004
35.25 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21834" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
Use this tip cone filter with Eppendorf pipettes.
- Color code: turquoise
- 10mL
- Available in packs of 50
Specifica
Confezione da 50 | |
Filtro conico | |
10 ml |