Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chambered Coverglass
Un unico dispositivo per coltivare e osservare cellule viventi. Il vetrino coprioggetto ha caratteristiche ottiche ottimali per microscopi ad elevato ingrandimento e analisi di immagini confocali.
236.52€ - 1895.40€
Specifica
Materiale del coperchio | Polystyrene |
---|---|
Trattamento superficiale | Cell Culture |
Materiale | Borosilicate Glass (1.5) |
Spessore (sistema metrico) | 0.16 to 0.19 mm |
Include | Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16200671
|
Thermo Scientific™
155360 |
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well | Borosilicate Glass (1.5) | 1 |
366.00€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 18-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16220671
|
Thermo Scientific™
155379 |
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicate Glass (1.5) | 2 |
369.00€
pezzi 16 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16240671
|
Thermo Scientific™
155382 |
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicate Glass (1.5) | 4 |
369.00€
pezzi 16 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16260671
|
Thermo Scientific™
155409 |
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicate Glass (1.5) | 8 |
381.00€
pezzi 16 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10654602
|
Thermo Scientific™
155379 |
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicate Glass (1.5) | 2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
13013053
|
Thermo Scientific™
155379 |
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicate Glass (1.5) | 2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
13003053
|
Thermo Scientific™
155360 |
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well | Borosilicate Glass (1.5) | 1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11397714
|
Thermo Scientific™
155382 |
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicate Glass (1.5) | 4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10052071
|
Thermo Scientific™
155382 |
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicate Glass (1.5) | 4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10758192
|
Thermo Scientific™
155409 |
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicate Glass (1.5) | 8 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11317724
|
Thermo Scientific™
155409 |
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells | Borosilicate Glass (1.5) | 8 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10040641
|
Thermo Scientific™
155360 |
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well | Borosilicate Glass (1.5) | 1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Un unico dispositivo per la coltura, l'esame e l'analisi delle cellule viventi. Il vetrino coprioggetto con camere Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II con fondo in vetro borosilicato n. 1.5 offre le caratteristiche ottiche ideali per una microscopia a elevato ingrandimento e un'analisi dell'immagine confocale. Disponibile nel formato a 1, 2, 4 e 8 pozzetti. La struttura della camera superiore non può essere rimossa dal vetrino coprioggetto.
Caratteristiche- Camera con terreni saldamente fissata al vetrino coprioggetto in borosilicato n. 1.5 mediante un adesivo acrilico biocompatibile
- La camera in polistirene non è rimovibile e richiede un microscopio invertito per la visualizzazione
- Scambio gassoso con minima evaporazione grazie al coperchio in polistirene
Informazioni per l'ordine:
- Acquistabili in confezioni da 96 o in pacchetti da 16.
- Fornite sterili in pratici vassoi di incubazione impilabili.
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Polystyrene | |
Borosilicate Glass (1.5) | |
Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations | |
55 x 24 mm | |
Clear |
Cell Culture | |
0.16 to 0.19 mm | |
16 | |
Sterile |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.