Learn More
OHAUS™ Agitatore Sospeso
Affidabili agitatori sospesi con prestazioni eccellenti per l'uso quotidiano
Marca:  OHAUS™ 30586767
1851.04 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21913" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.60000kg
Codice prodotto. 17084217
  • 2150.00€ / 1 unità
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La potente miscelazione e la velocità costante sono garantite dal motore brushless e dalla tecnologia di compensazione della coppia, che assicura un'agitazione esatta e controllata dei liquidi viscosi con un funzionamento silenzioso
  • Configurazione semplificata con mandrino senza chiave - non sono necessari attrezzi. Sostituzione rapida e semplice degli alberi con una sola mano. Questo design esclusivo consentirà a tutti gli operatori di laboratorio di risparmiare tempo e fatica
  • Progettati per un uso sicuro. Il pulsante di blocco previene variazioni accidentali di velocità e la tecnologia di rilevamento di sovraccarico del motore, interrompe l'agitazione prima che si verifichi un sovraccarico, proteggendo così il campione
Specifica
Specifica
6 to 400, 30 to 2000 rpm
LED
190.000 w
235.00 x 90.00 x 315.000 mm
3.50 in.
cNemkous
Overhead Stirrer e-A51ST200
Sealed Aluminum Housing with IP54 Ingress Protection Rating
IP54
5°C to 40°C, 80%RH, non-condensing
Max. 100,000 mPas
4.600 kg
100 L
115/230 VAC
Up to 8.5 mm
30.100 cm
39.200 cm
1 to 13 mm
Stirring, Dissolving, Dispersion, Emulsification and Homogenization in The Food and Beverage, Cosmetic, Paint/Coatings, Pharmaceutical, Chemical, Glue/Adhesive, Plastics/Polymer and Cement/Construction Industries. Used for Pilot Scale in Manufacturing.
e-A51ST200
41°F to 104°F, 80%RH, non-condensing
200.000 Ncm
10.100 lb.