Learn More
3M™ PELTOR™ Sporttac TIR Sound Modulation Ear Muff
179.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
191.34 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
191.34 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore:
Black, Red
Specifica
Colore | Black, Red |
Include | Integrated Automatic Shutdown Function |
Da utilizzare con (applicazione) | Designed for Hunters and Shooting Sports Enthusiasts |
Plug Shape | Oval |
Product Type | Tactical Sporttac TIR Sound Modulator |