Learn More
VITLAB™ Polypropylene Griffin Beakers
Manufactured with highly transparent polypropylene for optimum visibility. Vitlab™ Polypropylene Griffin Beakers are embossed with easily readable raised blue scale for accurate measurement.
2.80€ - 76.15€
Specifica
Colore | Traslucido |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 125°C |
Tipo | Beaker |
Autoclavabile | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
15712096
|
VITLAB™
611081 |
400 mL |
20.70€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15752096
|
VITLAB™
618081 |
500 mL |
21.75€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11742749
|
VITLAB™
612081 |
600 ml |
21.75€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10128401
|
VITLAB™
614081 |
1000 mL |
31.60€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10723723
|
VITLAB™
615081 |
2000 mL |
57.20€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10067721
|
VITLAB™
616081 |
3000 ml |
76.15€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10432131
|
VITLAB™
610081 |
250 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Description
- Highly transparent
- To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
- Conditionally autoclavable at 121°C, for design with raised graduations
- Suitable for foodstuff
- Manufactured in accordance with ISO 7056
Specifications
Traslucido | |
125°C | |
Sì | |
ISO 7056 |
Polipropilene | |
Beaker | |
Sì | |
Molded and Printed Graduated Scale |