Learn More
Ansell™ Powerflex™ 80-409 (ex Nitrotough™ N1700 FD Insulator™)
61.06 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
8
9
10
Descrizione
- Fodera di nylon senza cuciture, spessore 13 aghi.
- Rivestimento ruvido di nitrile.
- Interamente rivestito.
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente.
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente.
- Eccellente resistenza all'abrasione.
- Ricoperto da uno strato resistente ai pezzi sporchi da manipolare.
Specifica
Materiale parte posteriore | Nitrile |
Certificazione/Conformità | EN388:2016/4121C, EN511/020 |
Classificazione | Category II |
Procedura di pulizia | Washing temp 40° C |
Area rivestita | fully coated |
Materiale polso | Nitrile |
Stile di taglio | Number |
Descrizione | Glove for all type of work various handling works in difficult thermal conditions |
Coating Material | Nitrile Rubber, Polyurethane |
Colore | Blue |