Learn More
Ansell™ Guanti in nitrile blu scuro proFood™ serie 92-465
Provides outstanding resistance to animal fats compared with PVC or natural rubber. Ansell VersaTouchTM 92-465 Series Blue Nitrile Splash Gloves are manufactured from an innovative nitrile compound which offers excellent chemical and mechanical properties, comfort and dexterity.
24.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 420:2003 + I1:2009 and EN 374:2003 |
---|---|
Materiale | Nitrile |
Spessore (sistema imperiale) | 4.7 mil |
Spessore (sistema metrico) | 0.12 mm |
Serie | 92-465 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11707713
|
Ansell™
92465070 |
6.5/7 |
24.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11717713
|
Ansell™
92465090 |
8.5/9 |
24.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11727713
|
Ansell™
92465100 |
9.5/10 |
24.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15670924
|
Ansell™
92465080 |
7.5/8 |
24.00€
100 paia |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Single use splash resistant gloves
- Textured finish on fingertips. Improved grip
- Contains no natural rubber
- Suitable for contact with all fatty foods
- Good resistance to animal fats compared with PVC or natural rubber
- Powder-free
- No risk of contaminating food with corn starch used to powder gloves
Applications:
- All final stages of meat or fish processing
- Controlled-environment rooms
- Prepared meals
- Dairy processing
- Catering
Specifica
EN 420:2003 + I1:2009 and EN 374:2003 | |
4.7 mil | |
92-465 |
Nitrile | |
0.12 mm |