Learn More
BioClean™ Soprascarpe di protezione in PVC
8.74 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
9.08 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
9.08 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
9.08 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
9.08 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Overshoes, Blue
Descrizione
- Resists tears, rips and abrasions
- Low levels of particle shedding
- Heavy-duty construction
- Strong and durable
- Color: Blue
Specifica
Materiale | Cast Polyethylene |
Colore | Blu |
Spessore | 0.05 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 406 mm |
Altezza (sistema metrico) | 150 mm |
Peso (sistema metrico) | 4 g |
Product Type | Copriscarpe protettive |