Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Small Glass Reaction Vials
Use Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Small Reaction Vials in the Reacti-Therm™ Heating and Stirring module.
154.66€ - 385.00€
Specifica
Materiale | Glass |
---|---|
Include | Open-Top Screw Caps and PTFE/Rubber Discs |
Stile filo | Internal |
Product Line | Reacti-Vial |
Quantità | 12 Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Quantità | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Quantità | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11507350
|
Thermo Scientific™
TS-13097 |
Amber | 1 mL | 12 Pk. | Open-Top Screw Caps and PTFE/Rubber Discs |
192.94€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11517350
|
Thermo Scientific™
TS-13099 |
Amber | 5 mL | 12 Pk. | Open-Top Screw Caps and PTFE/Rubber Discs |
275.98€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11732257
|
Thermo Scientific™
TS-13100 |
Clear | 0.1 mL | 12 Pk. | Open-Top Screw Caps and PTFE/Rubber Discs |
155.11€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 18-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11742257
|
Thermo Scientific™
TS-13220 |
Trasparente | 0.3 ml | 12 Pk. | Open-Top Screw Caps and PTFE/Rubber Discs |
154.66€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11517360
|
Thermo Scientific™
TS-13221 |
Clear | 1 mL | 12 Pk. | Open-Top Screw Caps and PTFE/Rubber Discs |
189.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11527360
|
Thermo Scientific™
TS-13222 |
Clear | 3 mL | 12 Pk. | Open-Top Screw Caps and PTFE/Rubber Discs |
215.19€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 18-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11547360
|
Thermo Scientific™
TS-13225 |
Clear | 10 mL | 12 Pk. | Open-Top Screw Caps and PTFE/Rubber Discs |
385.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ Small Reaction Vials in the Reacti-Therm™ Heating and Stirring module. An internal cone makes small sample handling in these vials easy and convenient. The extra thick glass wall magnifies the sample, making these vials ideal for observing chemical reactions. Reacti-Vials are available in a variety of sizes of clear and amber glass, and are supplied with Thermo Scientific™ Open-Top Screw Caps and PTFE/Rubber Discs.
Applications- Residue isolation
- Derivative preparation
- Maximum sample retrieval
- Moisture protection
- Sample storage
- Precipitations
- Centrifugations
- Solvent evaporation
Additional Product Information
- Supplied 12/pack, complete with Thermo Scientific Open-Top Screw Caps and Thermo Scientific PTFE/Rubber Laminated Discs
- Available in several sizes
- Thermo Scientific PTFE/Silicone Discs ordered separately
Specifica
Glass | |
Internal | |
12 Pk. | |
Vial |
Open-Top Screw Caps and PTFE/Rubber Discs | |
Reacti-Vial | |
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |