Learn More
Eppendorf Pipette a volume variabile regolabile Research plus™ monocanale
Queste pipette ultraleggere completamente autoclavabili sono adatte per liquidi specifici o altre condizioni esterne. Le pipette a volume variabile regolabile Eppendorf Research plus™ sono dotate di un cono a molla, di un'opzione di regolazione secondaria e di un display del volume migliorato.
321.00€ - 331.27€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Numero di canali | 1 |
Product Line | Research™ Plus™ |
Tipo | Pipette monocanale a volume regolabile |
Display | Digitale |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15793439
|
Eppendorf
3123000071 |
Da 0.5 a 5 ml | Viola | epT.I.P.S.™ Sample Bag with 10 Pipette Tips |
321.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15763439
|
Eppendorf
3123000047 |
Da 10 a 100 μl | Giallo | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
321.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15733439
|
Eppendorf
3123000012 |
Da 0.1 a 2.5 μl | Grigio scuro | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
321.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15783439
|
Eppendorf
3123000063 |
Da 100 a 1000 μl | Blu | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
331.27€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15773439
|
Eppendorf
3123000055 |
Da 20 a 200 μl | Giallo | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
321.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15753439
|
Eppendorf
3123000039 |
Da 2 a 20 μl | Giallo | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
321.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15703449
|
Eppendorf
3123000080 |
Da 1 a 10 ml | Turchese | epT.I.P.S.™ Sample Bag with 10 Pipette Tips |
321.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15713449
|
Eppendorf
3123000098 |
Da 2 a 20 μl | Grigio chiaro | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
321.00€
Pezzo |
|
|||
15743439
|
Eppendorf
3123000020 |
Da 0.5 a 10 μl | Grigio medio | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
321.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15723449
|
Eppendorf
3123000101 |
Da 30 a 300 μl | Arancione | epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
321.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16262391
|
Eppendorf
3123000144 |
0.25 to 2.5 mL | Red | epT.I.P.S.™ Sample Bag with 10 Pipette Tips |
321.00€
Pezzo |
|
|||
Beschreibung
- La regolazione del volume consente di raggiungere il volume desiderato con poche rapide rotazioni
- Il pulsante di controllo e gli eiettori sono situati in posizione ergonomica
- Display per il volume a 4 cifre con visualizzazione ingrandita
- Display della calibrazione e apertura di regolazione per liquidi e volumi specifici
- Grazie alla rinomata caratteristica PhysioCare Concept™ riduce la tensione di mano e braccio durante il pipettaggio, mantiene l'equilibrio e richiede uno sforzo minimo all'operatore
- Il blocco rapido rende particolarmente facile la rimozione e la manutenzione delle parti inferiori (non disponibile per le pipette da 5 e da 10 ml)
- Il cono a molla consente la massima aderenza al puntale (non disponibile per le pipette da 5 e 10 ml)
- Autoclavabile senza necessità di disassemblaggio
Applicazioni
- Liquidi per pipettaggio
- Miscelazione di liquidi
- Riempimento di piastre, gel e recipienti di reazione
- Estrazione in fase e rimozione di surnatanti
Spezifikation
Sì | |
Research™ Plus™ | |
Digitale |
1 | |
Pipette monocanale a volume regolabile | |
Ergonomico |