Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Rolled Hand Towels
Delivers towels that are soft, strong and highly absorbent even when wet. Kimberly-Clark™ Scott™ Rolled Hand Towels are manufactured from AIRFLEX™ fabric technology.
367.00€
Specifica
Product Type | Hand Towel |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 304 m |
Larghezza (sistema metrico) | 200 mm |
Materiale | AIRFLEX™ Fabric |
Certificazione/Conformità | ISO 14001, ISO 9001 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10049751
|
Kimberly-Clark™
6667 |
White |
367.00€
6 rotoli |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12724326
|
Kimberly-Clark™
6668 |
Blu |
367.00€
6 rotoli |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High capacity, rolled hand towels
- Supplied in cost-saving compressed packs with 18% more towels per case
- 6 x 304m 1 ply rolls
- Unique AIRFLEX™ fabric technology
- Requires less frequent refilling
- Food contact and Ecolabel certified
Specifica
Hand Towel | |
200 mm | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
Roll | |
1-ply |
304 m | |
AIRFLEX™ Fabric | |
304 m x 200 mm | |
AQUARIUS™ and KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™ Rolled Hand Towel Dispensers |