Learn More
Fisherbrand™ Screw Neck Vial, 15-425 thread, Glass, Clear
For storage purposes.
32.10€ - 35.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
Stile collo | Screw |
Tipo di imballaggio | CleanPack, Polypropylene Box |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10504463
|
Fisherbrand™
|
8.9 mL |
35.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11576064
|
Fisherbrand™
|
12 mL |
32.10€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Constructed from 1st hydrolytic class glass
- Clear
- Flat bottom
Specifica
Clear | |
Storage | |
CleanPack, Polypropylene Box | |
Flat Bottom | |
ND15 |
Glass | |
Screw | |
800 μL | |
100 | |
No |