Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
1335.00€ - 2280.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance |
Tipo di chiusura | Self-seal |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17748397
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB40X48SS |
40 in. | 48 in. |
1335.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17758397
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB40X72SS |
40 in. | 72 in. |
2280.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17778397
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB42X46SS |
42 in. | 46 in. |
1335.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17788397
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB43X43SS |
43 in. | 43 in. |
1340.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17708407
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB48X48SS |
48 in. | 48 in. |
1650.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17718407
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB48X64SS |
48 in. | 64 in. |
2280.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Designed for steam sterilization
- Medical Grade Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance included with shipment
Specifica
Autoclavable | |
Self-seal | |
Single-use | |
Pharmaceutical Equipment and Components | |
Tyvek | |
Yes | |
Up to 125°C |
Certificate of Conformance | |
White | |
Steam Sterilization | |
Steam Sterilization Indicator | |
Non-sterile | |
Up to 250°F | |
8 mil |