Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17 Microcentrifuge
Accelerazione della routine di preparazione dei campioni fino a 17,000 xg grazie alla microcentrifuga a ingombro ridotto e ampia capacità.
2480.00€ - 2565.00€
Specifica
Velocità max | 13.300 gir/min |
---|---|
RCF max | 17.000 x g |
Livello di rumorosità | 56 dbA |
Gamma di temperatura | Temperatura ambiente |
Certificazione/Conformità | CSA, CE e IVD |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Requisiti elettrici | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Requisiti elettrici | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13581520
|
Thermo Scientific™
75002433 |
Sorvall Legend Micro 17 Centrifuge, Ventilated | 230 V 50/60 Hz | Dual Row 18 x 2.0/0.5mL rotor with screw-on lid |
2480.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10226249
|
Thermo Scientific™
75002430 |
Centrifuga Sorvall Legend Micro 17, ventilata | 230 V, 50/60Hz | Rotore da 24 x 1,5/2,0 ml con coperchio di biocontenimento ClickSeal |
2480.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11859153
|
Thermo Scientific™
75002493 |
Sorvall Legend Micro 17 Centrifuge, Ventilated | 230 V 50/60 Hz | Hematocrit rotor |
2565.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Le microcentrifughe Thermo Scientific Sorvall Legenda Micro 17 consentono di risparmiare tempo con la rapida lavorazione dei campioni. Produttività, versatilità, sicurezza e convenienza in uno strumento da laboratorio compatto e di facile utilizzo. I leggeri rotori per microcentrifuga sono studiati per l'uso quotidiano in laboratorio e garantiscono prestazioni fino a 17,000 xg.
Supporto delle esigenze di separazione di microvolumi:- Prestazioni fino a 17,000 xg con rapida accelerazione e decelerazione.
- Scelta fra 7 rotori per microcentrifuga opzionali per trovare la soluzione ideale per l'applicazione:
- Eccellente resistenza alla corrosione con i leggeri rotori polimerici.
- Il rotore standard è in grado di centrifugare 24 provette per microcentrifuga in un'unica fila, dalle provette da 1.5 a 2.0 ml, ai mini-prep e alle colonne per centrifugazione.
- Apertura e chiusura ergonomiche del rotore con un solo clic, design trasparente per una maggiore sicurezza e praticità con i coperchi di biocontenimento Thermo Scientific ClickSeal.
- L'esclusivo rotore a doppia fila elimina la necessità di adattatori.
- Funzionamento semplificato grazie ai comandi intuitivi, ai display di facile lettura e alla rapida chiusura del coperchio della centrifuga con un clic.
- Design elegante, leggero e salvaspazio.
- Di lunga durata, di facile pulizia e manutenzione.
- Il funzionamento silenzioso garantisce un ambiente sicuro e senza stress
- Conforme ai più recenti standard clinici e di sicurezza, inclusa la direttiva per la diagnostica in vitro 98/79/CE.
Specifica
13.300 gir/min | |
56 dbA | |
CSA, CE e IVD | |
Centrifuga Sorvall Legend Micro 17, ventilata | |
No | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale) | |
23,1 libbre (10,5 kg) |
17.000 x g | |
Temperatura ambiente | |
Centrifuga da banco | |
2 anni | |
Da 1 a 99 min (incrementi di 1 min); HOLD | |
8,9 x 9,6 x 13,8in. (22,5 x 24,3 x 35,2 cm) | |
Thermo Scientific Sorvall |