Learn More
Thermo Scientific™ Scala di pesi molecolari a intervallo largo Spectra™ Multicolor
Thermo Scientific™ Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder is a 4-color protein standard containing 10 prestained proteins (10 to 260 kDa) for use as size standards in gel electrophoresis and Western blotting.
213.00€ - 816.00€
Specifica
Metodo di rilevamento Colorimetric, NIR Fluorescence (700 nm), RGB Fluorescence (555 nm)
Number of Markers 10
Product Type Protein Ladder
Ready to Load Yes
Intervallo dimensioni 10 to 260 kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11842124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26634
2 x 250 μL
213.00€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11862124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
26623
10 x 250 µl
816.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder is a 4-color (blue, orange, green, pink) protein standard containing 10 prestained proteins (10 to 260 kDa) for use in gel electrophoresis and western blotting. The protein ladder is supplied in a ready-to-use format for direct loading onto gels; no need to heat, reduce, or add sample buffer prior to use.
Applications
  • Monitoring protein migration during SDS-polyacrylamide gel electrophoresis
  • Monitoring protein transfer onto membranes after western blotting
  • Sizing of proteins on SDS-polyacrylamide gels and western blots
Specifica
Specifica
Colorimetric, NIR Fluorescence (700 nm), RGB Fluorescence (555 nm)
Protein Ladder
10 to 260 kDa
Bolt™ Bis-Tris Plus Gels, Novex™ Tricine Gels, Novex™ Tris-Glycine Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels
Spectra™
10
Yes
4 colors: Blue, Orange, Green, Pink
260, 140, 100, 70, 50, 40, 35, 25, 15, 10 kDa
Approved for shipment on Wet or Dry Ice