Learn More
Steel Rack for 12 BOD Bottles 300ml
Marca:  Wheaton Science Products W227731
92.06 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Steel Rack for 12 BOD Bottles 300ml
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 15507235
  • 96.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-08-2024