Learn More
Fisherbrand™ Pipette sierologiche monouso sterili in polistirene con striscia di ingrandimento PROMO
In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche monouso sterili in polistirene Fisherbrand™ con striscia di ingrandimento riducono gli errori di lettura e sono realizzate per lavori di coltura di tessuti.
52.95€ - 287.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Apirogene, USP XXII, test su endotossine batteriche USP XXII (85) |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Graduato | Yes |
Monouso | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di imballaggio | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di imballaggio | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11849181
|
Fisherbrand™
|
1 mL | Individually Wrapped, paper-plastic wrap | ±0.02 mL |
195.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11819660
|
Fisherbrand™
|
1 ml | Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica | ±0.02 ml |
187.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11889650
|
Fisherbrand™
|
1 ml | Sfuse | ±0.02 ml |
183.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11859181
|
Fisherbrand™
|
2 mL | Individually Wrapped, paper-plastic wrap | ±0.04 ml |
92.85€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11879650
|
Fisherbrand™
|
2 ml | Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica | ±0.04 ml |
52.95€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11869650
|
Fisherbrand™
|
2 ml | Sfuse | ±0.04 ml |
111.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11869181
|
Fisherbrand™
|
5 mL | Individually Wrapped, paper-plastic wrap | ±0.1 mL |
53.45€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11829660
|
Fisherbrand™
|
5 ml | Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica | ±0.1 ml |
57.20€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11899650
|
Fisherbrand™
|
5 ml | Sfuse | ±0.1 ml |
140.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11879181
|
Fisherbrand™
|
10 mL | Individually Wrapped, paper-plastic wrap | ±0.2 mL |
83.25€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11839660
|
Fisherbrand™
|
10 ml | Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica | ±0.2 ml |
55.95€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11809660
|
Fisherbrand™
|
10 ml | Sfuse | ±0.02 ml |
149.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11839181
|
Fisherbrand™
|
25 mL | Individually Wrapped, paper-plastic wrap | ±0.5 mL |
130.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11517752
|
Fisherbrand™
|
25 ml | Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica | ±0.5 ml |
114.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12559546
|
Fisherbrand™
|
25 ml | Sfuse | ±0.5 ml |
131.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11889181
|
Fisherbrand™
|
50 ml | In confezione singola di carta/plastica | ±1 ml |
189.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11537752
|
Fisherbrand™
|
50 ml | Confezionate singolarmente, avvolte interamente in plastica | ±1 ml |
162.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11859660
|
Fisherbrand™
|
50 mL | Bulk | ±1 mL |
156.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16348745
|
Fisherbrand™
|
100 mL | Individually Wrapped, paper-plastic wrap | ±2% |
287.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16338745
|
Fisherbrand™
|
100 mL | Individually Wrapped, all-plastic wrap | ±2% |
271.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
The high-contrast black markings make the volumes easier to read, for improved optical clarity. Manufactured with optically clear polystyrene for accurate measurement. Fisherbrand™ Sterile Polystyrene Disposable Serological Pipets with Magnifier Stripe reduce reading errors and are designed for tissue culture work.
- Una striscia ingrandente con codifica a colori su tutta la lunghezza della pipetta consente di vedere il menisco a distanza — riducendo gli errori di lettura
- Le pipette presentano una chiarezza ottica migliorata — le marcature nere a contrasto elevato semplificano la lettura dei volumi
- Pipette sterili e non bagnabili
- Offrono una tolleranza del ±2% a massima capacità volumetrica e presentano un'estremità dell'imboccatura a innesto
- Le pipette da 1, 2, 5, 10, 25 e 50 ml presentano scale graduate crescenti e decrescenti
- Il design del puntale migliorato sulle pipette da 25 e 50 ml migliora l'effetto della tensione superficiale, riducendo al minimo il gocciolamento
- Il codice cromatico su ciascuna pipetta e sui sacchetti interni di pipette multipack agevola l'identificazione del formato necessario
- Ciascun lotto di pipette viene testato per verificarne il livello di sterilità, precisione e di endotossine
- Confezionate in stock o singolarmente, con imballo in carta e plastica
Order Info
I sacchetti interni sono in LDPE riciclabile; le confezioni esterne sono anch'esse riciclabili. Le pipette imballate singolarmente sono ideali per l'utilizzo in piccole quantità che richiedono sterilità e sono disponibili in un involucro trasparente e duraturo in plastica o un involucro di carta/plastica codificato a colori per una riduzione dell'attrito statico. La confezione in stock per uso di grandi volumi consente di accedere facilmente a più pipette alla volta senza contaminare le pipette inutilizzate.
Certifications
Certificazione di apirogenicità con un livello di endotossine inferiore a 0.5EU/ml in seguito al test delle endotossine batteriche (85) USP XXII.
Compliance
Calibrate “per l'erogazione/blow-out”
Specifica
Apirogene, USP XXII, test su endotossine batteriche USP XXII (85) | |
Polistirene | |
Yes | |
Sì |