Learn More
Sucrose, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
19.84 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Descrizione
C12H22O11, CAS Number-57-50-1, amerfand, cane sugar, d-sucrose, rohrzucker, saccharose, saccharum, sucrose, sugar, table sugar, white sugar, 1kg, CHEBI:17992, White, 342.29g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Specifica
Punto di fusione | 190°C |
Colore | White |
pH | 6.5 to 7.5 |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Quantità | 1 kg |
IUPAC Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
Peso formulazione | 342.29g/mol |
Forma fisica | Solid |