Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette con barriera aerosol SureOne™
È possibile scegliere tra una vasta gamma di puntali per pipette per applicazioni complesse di gestione dei liquidi
51.95€ - 242.32€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Sterilità | Sí |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Formato | Hinged Rack |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universali |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11903466
|
Fisherbrand™
|
Da 0.1 a 10 μl | Barriera aerosol, Micropoint | Incolore |
96.35€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11913466
|
Fisherbrand™
|
Da 0.1 a 10 μl | Barriera aerosol, Micropoint, lunghezza estesa, Extended Length | Incolore |
95.60€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11977714
|
Fisherbrand™
|
Da 0.1 a 20 μl | Filtro, bassa ritenzione, Micropoint, lunghezza estesa, Micro Point, Low Retention | Trasparente |
93.75€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11943466
|
Fisherbrand™
|
Da 2 a 20 μl | Barriera aerosol, smussato | Incolore |
101.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11953466
|
Fisherbrand™
|
Da 10 a 100 μl | Barriera aerosol, smussato | Incolore |
103.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11963466
|
Fisherbrand™
|
Da 20 a 200 μl | Barriera aerosol, Micropoint | Incolore |
97.75€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11987714
|
Fisherbrand™
|
Da 30 a 300 μl | Filtro, bassa ritenzione, Micropoint | Trasparente |
51.95€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11973466
|
Fisherbrand™
|
100 to 1000μL | Barriera aerosol, Micropoint | Incolore |
96.60€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13418236
|
Fisherbrand™
|
Da 0.1 a 10 μl | Barriera aerosol, Micropoint, lunghezza estesa, Extended Length | Incolore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
13448236
|
Fisherbrand™
|
Da 20 a 200 μl | Barriera aerosol, Micropoint | Incolore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
13428236
|
Fisherbrand™
|
Da 2 a 20 μl | Barriera aerosol, smussato | Incolore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
13458236
|
Fisherbrand™
|
100 to 1000μL | Barriera aerosol, Micropoint | Incolore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
13438236
|
Fisherbrand™
|
Da 10 a 100 μl | Barriera aerosol, smussato | Incolore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Choose from a comprehensive line of pipet tips for demanding liquid-handling applications
Universali, compatibili con tutti i pipettatori da ricerca.
- Progettati per la massima precisione e compatibili con i pipettatori monocanale, multicanale ed elettronici
- Privi di DNasi/RNasi; i puntali sterili sono anche apirogeni
- Sterili e trasparenti
- Il filtro previene la contaminazione incrociata da aerosol senza sigillare o chiudere i campioni
- I puntali consentono il recupero di campioni non contaminati
- Non autoclavabili
Specifica
Filtered | |
Not Autoclavable | |
Universali |
Sí | |
Hinged Rack | |
SureOne |