Learn More
Sartorius Tacta™ Mechanical Pipettes
Exceptionally balanced design is effortless to use and exceptionally comfortable to hold
388.00€ - 1180.00€
Codice del prodotto | Marca | Numero di canali | Volume (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Numero di canali | Volume (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15566304
|
Sartorius
LH-729010 |
1 | Da 0.1 a 3 μl | Grigio |
388.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15576304
|
Sartorius
LH-729020 |
1 | Da 0.5 a 10 μl | Grigio |
388.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15586304
|
Sartorius
LH-729030 |
1 | Da 2 a 20 μl | Giallo |
388.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15596304
|
Sartorius
LH-729050 |
1 | Da 10 a 100 μl | Giallo |
388.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15506314
|
Sartorius
LH-729060 |
1 | Da 20 a 200 μl | Giallo |
388.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15516314
|
Sartorius
LH-729070 |
1 | μ | Blu |
388.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15526314
|
Sartorius
LH-729080 |
1 | Da 500 a 5000 μl | Verde |
388.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15536314
|
Sartorius
LH-729090 |
1 | Da 1000 a 10000 μl | Rosso |
388.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15546314
|
Sartorius
LH-729120 |
8 | Da 0.5 a 10 μl | Grigio |
1045.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15556314
|
Sartorius
LH-729130 |
8 | Da 5 a 100 μl | Giallo |
1045.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15566314
|
Sartorius
LH-729140 |
8 | Da 30 a 300 μl | Arancione |
1045.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15576314
|
Sartorius
LH-729220 |
12 | Da 0.5 a 10 μl | Grigio |
1180.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15586314
|
Sartorius
LH-729230 |
12 | Da 5 a 100 μl | Giallo |
1180.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15596314
|
Sartorius
LH-729240 |
12 | Da 30 a 300 μl | Arancione |
1180.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Comoda da tenere grazie all'impugnatura ergonomica
- Esclusivo sistema Sartorius Optilock che offre flessibilità per la regolazione del volume e la chiusura
- Espulsione del puntale controllata e scorrevole con la nuova tecnologia Sartorius Optiject
- Regolazione della calibrazione per fornire risultati accurati per i vari tipi di liquido
- Facile da pulire con solo tre parti da smontare
- Risultati affidabili, anche il caso di periodi di pipettaggio prolungati
Specifica
Sì | |
Tacta™ | |
Pipetta |