Learn More
Retsch™ Test Sieves with Micro Mesh Sizes
Retsch™ Test Sieves consist of a solid stainless steel sieve frame with high stability, resulting in reliable sieving results.
115.00€ - 825.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN ISO 3310-1 |
Materiale | Stainless Steel |
Include | Calibration Certificate |
Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15654168
|
Retsch™
60.131.000020 |
20 μm |
825.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15655637
|
Retsch™
60.131.000025 |
25 μm |
430.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15665637
|
Retsch™
60.131.000032 |
32 μm |
266.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15675637
|
Retsch™
60.131.000036 |
36 μm |
248.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15600379
|
Retsch™
60.131.000038 |
38 μm |
248.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15500171
|
Retsch™
60.131.000040 |
40 μm |
175.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15685637
|
Retsch™
60.131.000045 |
45 μm |
175.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15590161
|
Retsch™
60.131.000050 |
50 μm |
148.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15610379
|
Retsch™
60.131.000053 |
53 μm |
146.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15674188
|
Retsch™
60.131.000056 |
56 μm |
130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15665515
|
Retsch™
60.131.000063 |
63 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15510171
|
Retsch™
60.131.000071 |
71 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15613077
|
Retsch™
60.131.000075 |
75 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15640864
|
Retsch™
60.131.000080 |
80 μm |
115.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15695637
|
Retsch™
60.131.000090 |
90 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15580161
|
Retsch™
60.131.000100 |
100 μm |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15575860
|
Retsch™
60.131.000106 |
106 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15620379
|
Retsch™
60.131.000112 |
112 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15630379
|
Retsch™
60.131.000125 |
125 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15605647
|
Retsch™
60.131.000150 |
150 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15590171
|
Retsch™
60.131.000160 |
160 μm |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15640379
|
Retsch™
60.131.000180 |
180 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15530171
|
Retsch™
60.131.000200 |
200 μm |
158.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15650379
|
Retsch™
60.131.000212 |
212 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15660379
|
Retsch™
60.131.000224 |
224 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15550171
|
Retsch™
60.131.000250 |
250 μm |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15670379
|
Retsch™
60.131.000280 |
280 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15680379
|
Retsch™
60.131.000300 |
300 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15560171
|
Retsch™
60.131.000315 |
315 μm |
117.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15690379
|
Retsch™
60.131.000355 |
355 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15600389
|
Retsch™
60.131.000425 |
425 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15610389
|
Retsch™
60.131.000450 |
450 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15580171
|
Retsch™
60.131.000500 |
500 μm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15620389
|
Retsch™
60.131.000560 |
560 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15630389
|
Retsch™
60.131.000600 |
600 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15578841
|
Retsch™
60.131.000630 |
630 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15588841
|
Retsch™
60.131.000800 |
800 μm |
126.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15640389
|
Retsch™
60.131.000850 |
850 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15650389
|
Retsch™
60.131.000900 |
900 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High quality joining technology guarantees permanently taut wire mesh
- One-piece cast sieve frame and seamless mesh joint prevent cross contamination
- Stainless steel sieve frame with high form stability
- High degree of corrosion resistance and easy cleaning thanks to high-alloy stainless steel
- Excellent product quality due to extensive optical inspection
- Maximum stability and optimum sealing when used in sieve stacks thanks to the o-ring which is placed in the recess designed for this purpose
- Clear and precise labeling of the sieves with full traceability based on individualized laser engraving
Specifica
200 mm | |
Stainless Steel | |
50 mm |
DIN ISO 3310-1 | |
Calibration Certificate |