Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PTFE
I tappi SCAT e i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili in molte misure di filettatura. Se la filettatura giusta per il vostro contenitore non è ancora disponibile, utilizzate semplicemente l'adattatore corrispondente.
39.35€ - 227.82€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10120830
|
SCAT™
107992 |
GL38 (f) to GL45 (m) |
85.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10374900
|
SCAT™
107993 |
GL32 (f) to GL45 (m) |
85.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10318729
|
SCAT™
107017 |
GL45 (m) to 2 in. Tri-sure (m) |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10829840
|
SCAT™
107016 |
GL45 (m) to R2 in. BSP/G2 in. (m) |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10840411
|
SCAT™
117094 |
GL45 (f) to S55 (m) |
85.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10860391
|
SCAT™
107509 |
GL45 (m) to NS29/32 mm (m) |
106.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10384420
|
SCAT™
107991 |
GL/S40 (f) to GL45 (m) |
85.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10705802
|
SCAT™
117091 |
GL/S40 (f) to S55 (m) |
85.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10881051
|
SCAT™
117095 |
S51 (f) to S55 (m) |
85.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10584448
|
SCAT™
107632 |
UNF 1/4 in. 28 G (f) to GL14 (m) |
39.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10130200
|
SCAT™
117030 |
GPI 38-23 (f) to GL45 (m) |
85.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10671211
|
SCAT™
160146 |
ND9 |
44.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17917270
|
SCAT™
108325 |
S60/61 (m) to B83 (f) |
227.82€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
Gli adattatori di filettatura SCAT sono ideali per collegare tappi di sicurezza, tappi di scarico di sicurezza, imbuti, taniche o altre unità di scarico e alimentazione.- Realizzato in materiale politetrafluoroetilene (PTFE)- Disponibile in un'ampia gamma di misure di filettatura- Adatto a tutti i tappi, imbuti o taniche SCATSpecifications
Adattatore di filettatura | |
PTFE |