Learn More
IKA™ Mini-agitatore magnetico con piastra in polipropilene Topolino™
Per la miscelazione di volumi fino a 250 ml. Il mini-agitatore magnetico IKA™ Toplino™ è dotato di motore senza spazzole resistente con intervallo di velocità regolabile in continuo ed elevata attrazione magnetica.
Marca: IKA™ 0003368000
115.62 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.52200kg
Descrizione
- Motore senza spazzole resistente
- Intervallo di velocità a regolazione continua
- Collegamento a elevato grado magnetico
Specifica
da 300 a 1800 rpm | |
Polipropilene | |
100/240 V | |
37 mm | |
80 mm | |
DIN EN 60529 | |
Topolino | |
IP21 | |
Miniagitatore magnetico |
1 | |
250 mL | |
10 w | |
H 95 mm | |
50/60 Hz | |
24 mesi | |
Senza spazzole | |
Da 5 a 40°C | |
0.32 kg |