Learn More
3M™ Tora™ CCS Safety Spectacles
5.95 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
5.95 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
5.95 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
5.95 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
5.95 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Lens Coating:
Anti-fog, Scratch-resistant
Descrizione
- Optical class 1 lens for high clarity and extended wear time
- Specially designed temple tips to allow certain 3M E-A-R™ corded ear plugs to be attached to the safety spectacles for additional noise protection
- Very lightweight (25g) for maximum comfort
- Streamline wrap-around design for excellent coverage and good field of vision
- Strong polycarbonate lenses featuring anti-scratch and anti-fog coating for improved vision and extended durability
- Can be used in a wide range of industrial applications including industrial manufacturing, construction, engineering, general assembly, woodworking and more
- Tested and CE approved
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 166 |
Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Protective Goggles |
N. per confezione | 1 Ea. |
Materiale | Polycarbonate |
UV Protection | Yes |