Learn More
Macherey-Nagel™ Type N18 Clear Screw Neck Headspace Vials
37.60€ - 44.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 22.5 mm |
Stile collo | Screw Neck Headspace |
N. per confezione | 100 |
Tipo di imballaggio | 100 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12754182
|
Macherey-Nagel™
702866 |
10 mL |
37.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12638847
|
Macherey-Nagel™
702826 |
20 mL |
44.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Clear | |
Screw Neck Headspace | |
100 Pack | |
100 Pk. |
22.5 mm | |
100 | |
Round |