Learn More
Fisherbrand™ Armadio sterilizzatore UV con timer
Limita la contaminazione della reazione PCR. Lo sterilizzatore UV Fisherbrand™ con timer offre una comoda area per l'impostazione delle reazioni PCR in un ambiente privo di acidi nucleici.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 19.50000kg
Codice prodotto. 15592496
  • 2470.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Le luci UV sugli armadietti denaturano gli acidi nucleici da 5 a 30 minuti rendendoli non idonei per l'amplificazione.
  • Include funzioni di sicurezza per evitare l'esposizione dell'utente alla luce UV.
  • Le luci UV sono controllate da un timer
  • Gli interruttori di sicurezza sugli sportelli degli armadietti spengono le luci UV quando aperti.
  • Schermatura delle emissioni radioattive beta
  • Specifica
    Specifica
    4 luci UV, 1 bianca
    770 mm
    5 x 15 W
    560 mm
    420 mm
    Vassoio
    19 kg