Learn More
Uvex™ Pheos Eyewear
12.63 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23255" per avere il tuo prezzo promozionale.
11.52 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23255" per avere il tuo prezzo promozionale.
11.52 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore telaio:
Black, gray
Cool Gray
Green, Gray
Yellow, Black
Descrizione
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 170 |
Tipo di lente | Uvex™ supravision excellence |
Lens Coating | UV-treated |
Descrizione | Shield-lens spectacle |
Lens Tint | Clear |
Colore telaio | Green, Gray |