Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) VacuCap™ 60 Vacuum Filtration Devices
Remove endotoxin from water, buffer, neutral sugars, and certain biological solutions.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) TA4632
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.72700kg
Codice prodotto. 17134821
  • 416.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 31-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
1/4 in. hose barb inner taper
0.2 μm
10/Pk.
Hydrophilic PES
Sterile
60 mm