Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 78-203
Click to view available options
Size: 9
Descrizione
- La fodera acrilica termica garantisce comfort durante l'uso e un ottimo isolamento termico.
- Può essere usato in una vasta gamma di applicazioni di lavorazione alimentare. (Aree di stoccaggio, manipolazione di prodotti congelati, sottoguanto nella trasformazione di carne/pesce, trasporto).
- I guanti 78-202, 78-203 con micropuntinatura sul palmo sono eccellenti per applicazioni che richiedono una presa maggiore.
- Senza lattice: nessun rischio di allergie di Tipo 1.
Specifica
Materiale parte posteriore | Acrylic, Spandex |
Certificazione/Conformità | EN388:2016/113XB, EN511/010 |
Classificazione | Category II |
Procedura di pulizia | Washing temp 40° C |
Materiale polso | Acrylic; Spandex |
Stile di taglio | Newton |
Descrizione | Thermal under glove against low t°C -20°C |
Colore | Blue |
Cut Resistance Rating | 5 |
Monouso | Reusable |