Learn More
3M™ Virtua™ Safety Glasses, 71500-00001
3.25 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
3.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
3.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Frame Color: Clear
Descrizione
- Unisex safety glasses offering protection and affordability for site visitors or single use protection
- Design provides maximum clarity, excellent coverage and a wide field of vision
- Contoured flexible temples for a close and comfortable fit
- Anti-scratch coating for increased durability
- Clear lens for excellent protection against Ultraviolet (UV) radiation
- Lens marking: 2C-1.2 3M 1 FT
- Frame marking: 3M EN166 FT CE
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Approved; EN 166:2001 |
Lens Coating | Scratch-resistant |
Da utilizzare con (applicazione) | Offer protection and affordability for site visitors or single-use protection |
Colore telaio | Clear |
Stile stanghette | Flexible |
Lens Material | Polycarbonate |