Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 2 Liter B.O.D. Bottle With Glass Robotic Stopper
Glass bottle for long-term BOD analysis
Marca:  DWK Life Sciences 227580
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.27010kg
Codice prodotto. 12403761
  • 180.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed from Wheaton 33 low-extractable borosilicate glass
  • Cap/Closure Type: Stopper
  • Height: 27.2cm (10.7 in.)
  • Diameter: 12.8cm (5.04 in.)
  • Capacity: 2L (67 oz.)
  • One per case
Specifica
Specifica
ASTM E438 type I, class A
For long term BOD and ultimate BOD analysis
Robotic
10.7 in.
5.03 in.
2000 mL
Borosilicate Glass
67.62 oz.
27.2 cm
12.8 cm