Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Cryogenic Storage Vials, Externally Threaded
CryoELITE Vial with Loctagon skirt provides stability in freestanding position, and locks into the CryoELITE Benchmate Rack, making it easy to open and close the vial with one hand.
234.00€ - 530.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.47 in. |
---|---|
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
Materiale | Polypropylene |
Stile filo | External |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore chiusura | Sterilità | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore chiusura | Sterilità | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11754269
|
DWK Life Sciences
W985862 |
1.2 mL | Natural | Sterile | Yes |
234.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11501345
|
DWK Life Sciences
W985868 |
2 mL | Blue | Sterile | Yes |
276.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11704279
|
DWK Life Sciences
W985867 |
2 mL | Green | Sterile | Yes |
276.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11541345
|
DWK Life Sciences
W985872 |
2 mL | Natural | Sterile | Yes |
276.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 15-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11774279
|
DWK Life Sciences
W985852 |
2 mL | Natural | Non-sterile | Yes |
530.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11784279
|
DWK Life Sciences
W985853 |
2 mL | Natural | Non-sterile | No |
432.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11784269
|
DWK Life Sciences
W985865 |
2 mL | Pink | Sterile | Yes |
276.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11774269
|
DWK Life Sciences
W985864 |
2 ml | Rosso | Sterile | Area per marcatura |
276.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11764269
|
DWK Life Sciences
W985863 |
2 mL | White | Sterile | Yes |
276.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11794269
|
DWK Life Sciences
W985866 |
2 mL | Yellow | Sterile | Yes |
276.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11511345
|
DWK Life Sciences
W985869 |
3 mL | Natural | Sterile | Yes |
333.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11521345
|
DWK Life Sciences
W985870 |
4 mL | Natural | Sterile | Yes |
356.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11531345
|
DWK Life Sciences
W985871 |
5 mL | Natural | Sterile | Yes |
372.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
CryoELITE Vial with Loctagon skirt provides stability in freestanding position, and locks into the CryoELITE Benchmate Rack, making it easy to open and close the vial with one hand.
The unique manufacturing design of the CryoELITE vial creates more cap to vial surface contact for an absolute seal. The freestanding vial accommodates an optional 2D Data Matrix Bar Code Bottom Insert (Mfr. No. W985880); which provides a unique identifier for permanent traceability. The bar code bottom insert; which can be purchased separately, easily press fits into the bottom of the vial. The vial bottom format provides unrestricted sample viewing and allows for automated scanning of bar code especially when used with the Wheaton KeepIT-100™ Freezer Box (Mfr. No. W651700 Series). This results in exceptional cap seal performance exceeding DOT standards by an average of 35%, making the CryoELITE vial ideal for the transport of clinical samples. Caps and vials are made from low binding cryogenic, virgin polypropylene.
- Made from cryogenic, radiation grade, virgin polypropylene
- Seven different cap colors, Blue, Pink, Green, Yellow, Red, White, and Natural
- Externally and internally threaded vials
- Design results in pressure resistance performance well in excess of government standards
Spécification
0.47 in. | |
12 mm | |
External | |
Yes | |
Polypropylene | |
Cryogenic Vial |
Clear | |
Polypropylene | |
Freestanding | |
Yes | |
Screw Cap |