Learn More
Kimberly-Clark™ Salviette in carta WypAll™ L10
Panni per pulizia mediamente intensa, tra cui lucidatura di superfici lisce in vetro e pulizia di strumenti. I panni in carta Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 sono versatili e assorbenti e possono pulire senza alterare l'integrità.
Marca: Kimberly-Clark™ 7490
74.04 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.69700kg
Descrizione
- Rotoli Centrefeed bianchi o blu per l'uso in ambienti affollati
- Utilizzabili con sistema di erogazione per controllarne l'uso e ridurre gli sprechi
Specifica
Salviette L10 | |
19 cm | |
Bianco | |
Pulizia quotidiana, pulizia superficiale frequente e piccoli sversamenti, con una forza maggiore rispetto ai tradizionali panni a 1 velo |
38 cm | |
Carta | |
Sì | |
A 1 velo |