accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 100-06-1

H3COCH3O

CAS RN 100-06-1

IUPAC Name: 1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one
Sinonimi: P-methoxyacetophenone acetanisole
Peso molecolare (g/mol): 150.18
Formula molecolare: C9H10O2
InChi Key: NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Punti di ebollizione 
  • (3)
  • (2)
Percent Purity 
  • (2)
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)