accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 100-18-5

CAS RN 100-18-5

IUPAC Name: 1,4-bis(propan-2-yl)benzene
Sinonimi: diisopropylbenzene
Peso molecolare (g/mol): 162.28
Formula molecolare: C12H18
InChi Key: SPPWGCYEYAMHDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Punti di ebollizione 
  • (3)
  • (3)
Quantità 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)