accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 100-64-1

CAS RN 100-64-1

IUPAC Name: N-cyclohexylidenehydroxylamine
Sinonimi: cyclohexanone oxime
Peso molecolare (g/mol): 113.16
Formula molecolare: C6H11NO
InChi Key: VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ON=C1CCCCC1
Percent Purity 
  • (3)
  • (2)
Quantità 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Punti di ebollizione 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)