accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 100-85-6

OHH3CNH3CCH3

CAS RN 100-85-6

IUPAC Name: benzyltrimethylazanium hydroxide
Sinonimi: benzyltrimethylammonium hydroxide
Peso molecolare (g/mol): 167.25
Formula molecolare: C10H17NO
InChi Key: NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [OH-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Quantità 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forma fisica 
  • (5)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)