accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10025-84-0

H2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OClClClLa

CAS RN 10025-84-0

IUPAC Name: lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
Sinonimi: lanthanum chloride
Peso molecolare (g/mol): 371.36
Formula molecolare: Cl3H14LaO7
InChi Key: FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
SMILES: O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Molecular Weight (g/mol) 
  • (20)
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
Forma fisica 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
Grado 
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
Percent Purity 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (20)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)