man

Test

CAS RN 1003-31-2

NS

CAS RN 1003-31-2

IUPAC Name: thiophene-2-carbonitrile
Sinonimi: 2-cyanothiophene
Peso molecolare (g/mol): 109.15
Formula molecolare: C5H3NS
InChi Key: CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1=CC=CS1
Punti di ebollizione 
  • (3)
  • (3)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Percent Purity 
  • (3)
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma fisica 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)