accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10061-02-6

ClCl

CAS RN 10061-02-6

IUPAC Name: (1E)-1,3-dichloroprop-1-ene
Sinonimi: trans-1,3-dichloropropene trans-telone 1,3-dichloropropene (trans)
Peso molecolare (g/mol): 110.97
Formula molecolare: C3H4Cl2
InChi Key: UOORRWUZONOOLO-OWOJBTEDSA-N
SMILES: ClC\C=C\Cl
Da utilizzare con (apparecchiatura) 
  • (1)
Quantità 
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)