accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1009-35-4

ONOFN

CAS RN 1009-35-4

IUPAC Name: 4-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Sinonimi: 4-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Peso molecolare (g/mol): 166.11
Formula molecolare: C7H3FN2O2
InChi Key: LKOWKPGBAZVHOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1F)C#N

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati