accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 10099-74-8

PbONOOONOO

CAS RN 10099-74-8

IUPAC Nome: λ²-lead(2+) dinitrate
Sinonimi: lead(II) nitrate
Peso molecolare (g/mol): 331.2
Formula molecolare: N2O6Pb
InChi Key: RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (1)
  • (40)
Quantità 
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
Grado 
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
Percent Purity 
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
Forma fisica 
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (7)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (8)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (14)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (40)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (2)