man

Test

CAS RN 101-54-2

NH2NH

CAS RN 101-54-2

IUPAC Name: N1-phenylbenzene-1,4-diamine
Sinonimi: N-phenyl-p-phenylenediamine azosalt R p-semidine N-phenyl-P-phenylenediamine p-aminodiphenylamine N-4'-bianiline 4-aminodiphenylamine luxan black R
Peso molecolare (g/mol): 184.24
Formula molecolare: C12H12N2
InChi Key: ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Punti di ebollizione 
  • (3)
  • (3)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forma fisica 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)