man

Test

CAS RN 10101-63-0

IIPb

CAS RN 10101-63-0

IUPAC Name: λ²-lead(2+) diiodide
Sinonimi: lead(II) iodide
Peso molecolare (g/mol): 461
Formula molecolare: I2Pb
InChi Key: RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [I-].[I-].[Pb++]
Forma fisica 
  • (9)
  • (1)
Quantità 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati