accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10101-68-5

MnOSOOO

CAS RN 10101-68-5

IUPAC Name: manganese(2+) sulfate
Sinonimi: manganese(II) sulfate
Peso molecolare (g/mol): 150.99
Formula molecolare: MnO4S
InChi Key: SQQMAOCOWKFBNP-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)