accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10111-08-7

ONHN

CAS RN 10111-08-7

IUPAC Name: 1H-imidazole-2-carbaldehyde
Sinonimi: 1H-imidazole-2-carbaldehyde
Peso molecolare (g/mol): 96.09
Formula molecolare: C4H4N2O
InChi Key: XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=NC=CN1
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Punti di ebollizione 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)